Merck
BR114521
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 25 mL, with PP-stopper NS 14/23
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥44,950
¥44,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥44,950
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
¥44,950
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 114521
キャパシティ
25 mL
直径× L
17 mm × 220 mm
フィッティング
(NS 14/23)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduation of approx. volume and inscriptions in high contrast white enamel. Wall thickness approx. 1.2 mm.
特徴および利点
  • BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
  • Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
  • Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)