¥29,180
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 12/21
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 114508
キャパシティ
10 mL
直径× L
15 mm × 165 mm
フィッティング
(NS 12/21)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Graduation of approx. volume and inscriptions in high contrast white enamel. Wall thickness approx. 1.2 mm.
特徴および利点
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)