Merck
D91403
Sigma-Aldrich
ジエチルカルバモイルクロリド
97%
別名:
クロロぎ酸ジエチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCOCl
CAS番号:
分子量:
135.59
Beilstein:
506687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
117-123 °C/133 mmHg (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D91403-BULK:
D91403-VAR:
D91403-100G:
D91403-5G:
D91403-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K R Frazier et al.
Journal of applied microbiology, 126(1), 79-86 (2018-08-31)
Disulfiram (Antabuse™) and its metabolites formed in vivo were evaluated as antibacterial agents against thirty species of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The synergistic potential of disulfiram (DSF) and metabolite diethyldithiocarbamate (DDTC) with approved antibiotics were also compared by isobologram (checkerboard) analysis.
[Determination of low levels of diethylcarbamoyl chloride in air. First results after inhalation in rat (author's transl)].
J P Anger et al.
Toxicological European research. Recherche europeenne en toxicologie, 3(5), 223-228 (1981-09-01)