Merck
328766
Sigma-Aldrich
N-メチル-N-フェニルカルバモイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,270
25 G
¥61,200
¥17,270
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,270
25 G
¥61,200
About This Item
化学式:
C6H5N(CH3)COCl
CAS番号:
分子量:
169.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,270
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
bp
280 °C (lit.)
mp
87-90 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-10(8(9)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
CPGWSLFYXMRNDV-UHFFFAOYSA-N
詳細
アセトン、エタノール、メタノール、および水、D2O、50% D2O-CH3ODの水性二成分混合物中のN-メチル-N-フェニルカルバモイルクロリドの加溶媒分解が調査されました。[1]イリジウム触媒によるN-メチル-N-フェニルカルバモイルクロリドと内部アルキンの環化が報告されました。[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
328766-BULK:
328766-25G:
328766-5G:
328766-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomohiro Iwai et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(28), 9602-9603 (2010-06-30)
An iridium complex successfully catalyzed the annulation of various N-arylcarbamoyl chlorides with internal alkynes to afford 2-quinolones in good to excellent yields. The present reaction is widely applicable to substrates with various functionalities. An amide-iridacycle complex was isolated, and it
Solvolyses of N-Methyl-N-phenylcarbamoyl Chlorides with Electron Acceptor Substituents in Aqueous Binary Mixtures.
Koo IS, et al
Bull. Korean Chem. Soc., 22(8), 842-846 (2001)