Merck
D7786
Sigma-Aldrich
デシルプラストキノン
~75%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,190
¥25,190
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28O2
CAS番号:
分子量:
276.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,190
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
~75%
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC1=CC(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-17(19)14(2)15(3)18(16)20/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI Key
APNQQQRDLMWNLM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
D7786-25MG:
D7786-BULK:
D7786-10MG:
D7786-VAR:
D7786-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miriam Paredes et al.
PloS one, 10(9), e0137472-e0137472 (2015-09-12)
The present work studies the effects of cold on photosynthesis, as well as the involvement in the chilling stress of chlororespiratory enzymes and ferredoxin-mediated cyclic electron flow, in illuminated plants of Hibiscus rosa-sinensis. Plants were sensitive to cold stress, as