スキップする
36967
1,1-ジクロロエタン
analytical standard, contains 100 ppm hydroquinone as stabilizer
別名:
塩化エチリデン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫from市川市大町368
¥11,400
この商品について
化学式:
CH3CHCl2
CAS番号:
分子量:
98.96
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-863-5
Beilstein/REAXYS Number:
1696901
MDL number:
¥11,400
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
100 ppm hydroquinone as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3
InChI key
SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1-ジクロロエタンは、通常、塩化ビニル合成の中間体として使用されます。
Application
1,1-ジクロロエタンは、水サンプルおよび空気サンプル中の分析物をガスクロマトグラフィー(GC)ベースの方法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関する詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、Technical Serviceまでお問い合わせください。
Other Notes
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
36967-1G:4.548174002797E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multicomponent analysis of volatile organic compounds in water by automated purge and trap coupled to gas chromatography-mass spectrometry
Martinez E, et al.
Journal of Chromatography A, 959(1-2), 181-190 (2002)
The determination of volatile organic compounds from EPA Method 524.2 using purge-and-trap capillary gas chromatography, ECD, and FID
Kessels H, et al.
Journal of Chromatographic Science, 30(7), 247-255 (1992)
Halogenated Hydrocarbons
Comprehensive Toxicology, 7(9), 459-474 (2010)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
434741-20MG04055977210286
E1768-5MG04061832785370
E1768-25MG04061832785363
36967-1G04061836957421