Merck
D221406
Sigma-Aldrich
1-ドデカンチオール
98%
別名:
n-ドデシルメルカプタン, NDM, ドデシルメルカプタン, メルカプタンC12, ラウリルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11SH
CAS番号:
分子量:
202.40
Beilstein:
969337
EC Number:
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
7 (vs air)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D221406-250ML:
D221406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)