Merck
D196800
Sigma-Aldrich
1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン
99%
別名:
2,4-ジニトロ-1-フルオロベンゼン, DNFB, DNPF, FDNB, サンガー試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3F
CAS番号:
分子量:
186.10
Beilstein:
398632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
密度
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChI Key
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for labeling terminal amino acid groups.[1] Used in the detection of phenols.[2] Suppresses the action potential in nerves.[3] Induces contact hypersensitivity.[4]
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
327.2 °F
引火点(℃)
164 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W R Welches et al.
Biochemistry, 20(3), 512-517 (1981-02-03)
Bacterial luciferase catalyzes the mixed-function oxidation of a long-chain saturated aldehyde and FMNH2 to yield the carboxylic acid, FMN, and blue-green light. The enzyme was inactivated by 2,4-dinitrofluorobenzene (FDNB) with an observed second-order rate constant (k2(obsd) of 157 M-1 min-1
Journal of Chromatography A, 44, 251-251 (1969)
Suppression of the action potential in nerve by nitrobenzene derivatives.
I M Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 60(2), 470-477 (1968-06-01)
The terminal peptides of insulin.
F SANGER
The Biochemical journal, 45(5), 563-574 (1949-01-01)