Merck
632945
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)thiourea
97%
別名:
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,400
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,400
About This Item
化学式:
FC6H4NHCSNH2
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
163-167 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
thiourea
SMILES記法
NC(=S)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
InChI Key
BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
632945-1G:
632945-5G:
632945-VAR:
632945-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)