Merck
D173622
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-3-ペンタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(OH)C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
116.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
InChI Key
HMSVXZJWPVIVIV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D173622-25G:
D173622-VAR:
D173622-BULK:
D173622-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test