Merck
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-ジメチルベンゾフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3COC6H5
CAS番号:
分子量:
210.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
InChI Key
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D149675-BULK:
D149675-50G:
D149675-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)