Merck
D133205
Sigma-Aldrich
3,3′-ジメトキシビフェニル
97%
別名:
3,3′-ビアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥60,400
About This Item
化学式:
CH3OC6H4C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
214.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥60,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
328 °C (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
InChI Key
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D133205-250G:
D133205-500G:
D133205-1G:
D133205-VAR:
D133205-BULK:
D133205-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)