Merck
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-ジヒドロフェナントレン
94%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,800
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12
CAS番号:
分子量:
180.25
Beilstein:
1907655
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
94%
フォーム
liquid
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
SMILES記法
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChI Key
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D106003-BULK:
D106003-VAR:
D106003-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of