Merck
246883
Sigma-Aldrich
6,13-ペンタセンキノン
99%
別名:
6,13-ペンタセンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H12O2
CAS番号:
分子量:
308.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
SMILES記法
O=C1c2cc3ccccc3cc2C(=O)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H
InChI Key
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Electronic structure of the lowest excited triplet state of 6,13-pentacenequinone has been studied by continuous-wave time-resolved electron paramagnetic resonance and pulsed electron nuclear double resonance.
アプリケーション
6,13-Pentacenequinone has been used in:
  • deposition of 6,13-pentacenequinone thin films on n-Si substrates by thermal evaporation
  • as precursor to diarylpentacenes, potential organic field-effect transitors
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246883-VAR:
246883-1G:
246883-BULK:
246883-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 63, 9699-9699 (2007)
Structural and optical properties of 6, 13-pentacenequinone thin films.
Hwang DK, et al.
Applied Physics Letters, 85(23), 5568-5570 (2004)
Takuji Shimokage et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(6), 1201-1208 (2002-05-08)
Continuous-wave time-resolved EPR (cw-TREPR) and pulsed electron nuclear double resonance (ENDOR) studies have been carried out to clarify the electronic structure of the lowest excited triplet (Tl) state of 5,12-naphthacenequinone (5,12-NpQ) as well as 1,4-anthraquinone (1,4-AQ) and 6,13-pentacenequinone (6,13-PeQ). The
資料
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
シリルエチンによる置換によって、用途固有のニーズに合わせた溶解性の調整や電子特性に合わせた自己組織化の調整が可能となり、非常に優れたデバイス性能を持つ半導体を作製することが可能です。