Merck
CLS360210
Pyrex®ディーン‐スタークレシーバー、24/40オス、メス摺合
capacity 10 mL
別名:
Corning® 3602
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS360210は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 3602-10
H
216 mm
キャパシティ
10 mL
関連するカテゴリー
詳細
The 10 mL receiver is graduated from 0 to 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. The graduations intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)