Merck
CLS2679638
Corning® polypropylene closure
orange
別名:
Corning closure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS2679638は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
fits neck O.D. 37 mm
メーカー/製品名
Corning 26796-38
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)