Merck
DWK73660-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (13 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥19,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥19,600
Check Cart for Availability
物質
assorted colors polypropylene cap
無菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Kimble® 73660-13
キャップ直径
(13 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
特徴および利点
  • Autoclavable
  • Color coded
法的情報
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)