Merck
CDS022293
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidin-1-ylmethyl-acrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO2
分子量:
155.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
OC(C(CN1CCCC1)=C)=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(8(10)11)6-9-4-2-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)
InChI Key
NJQWKGMEAUKIKT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS022293-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)