Merck
78727
Sigma-Aldrich
2-フェニル-2-イミダゾリン
≥96% (HPLC)
別名:
4,5-ジヒドロ-2-フェニル-1H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥3,710
¥3,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥3,710
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2
CAS番号:
分子量:
146.19
Beilstein:
119250
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
flakes
SMILES記法
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChI Key
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • インドール類のN-アリール化
  • エポキシ-カルボニル反応
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
393.8 °F - closed cup
引火点(℃)
201 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
78727-BULK:
78727-1KG:
78727-250G:
78727-50G:
78727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Komal Kumar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(2) (2021-01-16)
Levulinic acid (LA) is an industrially important product that can be catalytically valorized into important value-added chemicals. In this study, hydrothermal conversion of glucose into levulinic acid was attempted using Brønsted acidic ionic liquid catalyst synthesized using 2-phenyl-2-imidazoline, and 2-phenyl-2-imidazoline-based
Determination of 2-phenyl-2-imidazoline in air by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection.
J Pukkila et al.
Journal of chromatography, 438(2), 443-446 (1988-04-22)