表示を変更する
10 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11N
CAS番号:
分子量:
181.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8,14H,9H2
InChI Key
HJCUTNIGJHJGCF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020367-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dong Yun Lee et al.
Theranostics, 10(5), 1997-2007 (2020-02-28)
Rationale: Magnetic relaxation switching (MRSw) induced by target-triggered aggregation or dissociation of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have been utilized for detection of diverse biomarkers. However, an MRSw-based biosensor for reactive oxygen species (ROS) has never been documented. Methods: To
Xiaogang Wang et al.
Oncoimmunology, 4(9), e1027471-e1027471 (2015-09-26)
Metastatic melanoma is a highly aggressive cancer that is very difficult to treat. Additionally, the antitumor immune reaction of melanoma is still unclear. Here we demonstrate an association between the expression and secretion of the antioxidant protein thioredoxin (TRX) and