スキップする
242586
ジフェニルアミン
ACS reagent grade, ≥99%
別名:
DPA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥7,410
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥7,980
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥10,200
この商品について
化学式:
(C6H5)2NH
CAS番号:
分子量:
169.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-539-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508755
Assay:
≥99%
¥7,410
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジフェニルアミン, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.82 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
1175 °F
ign. residue
≤0.03%
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
solubility
alcohol: passes test
anion traces
nitrate (NO3-): passes test
suitability
passes test for sensitivity to nitrate
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
ジフェニルアミンは、比色法によるさまざまな生物学的供給源からの核酸(DNA)の定量的推定に使用されるジフェニルアミン試薬の調製に使用できます。
ジフェニルアミンは、パラジウム触媒による分子内環化を受けてカルバゾールを形成できます。また、トリフェニルアミン合成の出発物質としても使用できます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
3314911276345456
description
ACS reagent, ≥99%
description
puriss. p.a., suitable for redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥99%
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
alcohol: passes test
solubility
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52.5-54.0 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジフェニルアミン
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標的臓器
Kidney,Liver,spleen
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
242586-VAR: + 242586-BULK: + 242586-100G:4548173933276 + 242586-5G:4548173933290 + 242586-500G:4548173933283 + 80921:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf