Merck
01640
Sigma-Aldrich
アクリジン
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9N
CAS番号:
分子量:
179.22
Beilstein:
120200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
eCl@ss:
39210107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
bp
346 °C (lit.)
mp
106-111 °C
107-110 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot)
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
hydrocarbons: soluble
蛍光検出
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChI Key
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
蛍光強度、蛍光量子収量、減衰時間、寿命は溶媒により異なります。例えば、蛍光強度は水溶液中では中程度に強く、炭化水素溶媒中ではごく弱いなど様々です。また、量子収量は全ての溶媒条件下で温度が低下すると上昇することが確認されています
アナリシスノート
417 nmの発光極大の他に、435、400および460nmにより低い極大があります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01640-VAR:
01640-50G:
01640-10G:
01640-BULK:
01640-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J S Plested et al.
Infection and immunity, 69(5), 3203-3213 (2001-04-09)
A recently described flow cytometric opsonophagocytic assay (OPA) was adapted to quantify the functional activity of serum antibodies specifically directed against serogroup B inner core lipopolysaccharide (LPS) of Neisseria meningitidis. The percentage of human peripheral polymorphonuclear leukocytes and monocytes (PMNms)
Subnanosecond Time-Resolved Fluorescence of Acridine in Solution
Diverdi, L. A., and Topp, M. R.
The Journal of Physical Chemistry, 88, 3447-3447 (1984)
Yoshiki Kobayashi et al.
Respiratory research, 17, 30-30 (2016-03-26)
We have recently reported that protein phosphate 2A (PP2A) inactivation resulted in increased phosphorylation of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) c-Jun N-terminal kinase 1 (JNK1) and glucocorticoid receptors (GR) at Ser(226), thereby reducing GR nuclear translocation and causing corticosteroid insensitivity
Edward Greenfield et al.
eLife, 3 (2014-12-11)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by conducting replications of 50 papers in the field of cancer biology published between 2010 and 2012. This Registered Report describes the proposed replication plan
Ulrike K Buchwald et al.
PloS one, 9(12), e116268-e116268 (2014-12-31)
The identification of Mycobacterium-tuberculosis (Mtb) infected individuals remains a challenge due to an insufficient understanding of immune responses detected with the current diagnostic tests for latent tuberculosis i.e. the tuberculin skin test (TST) or IFN-γ release assays (IGRAs) and an