Merck
CDS017027
Sigma-Aldrich
6-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClNO2
分子量:
169.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1noc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
SJAPSPJRTQCDNO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS017027-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuai Ma et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 116, 131-138 (2015-04-09)
Spinal D-amino acid oxidase (DAAO) is an FAD-dependent peroxisomal flavoenzyme which mediates the conversion of neutral and polar D-amino acids (including D-serine) to the corresponding α-keto acids, and simultaneously produces hydrogen peroxide and ammonia. This study has aimed to explore
Brian R Tuinema et al.
mBio, 5(6), e01886-e01886 (2014-11-27)
Neutrophils engulf and kill bacteria using oxidative and nonoxidative mechanisms. Despite robust antimicrobial activity, neutrophils are impaired in directing Salmonella clearance and harbor viable intracellular bacteria during early stages of infection that can subsequently escape to more-permissive cell types. The