About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9ClN2O
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
SMILES記法
Cl.Nc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H8N2O.ClH/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7;/h1-3H,4,9H2,(H,10,11);1H
InChI Key
XOFGLOAMJJWHMZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
737054-VAR:
737054-BULK:
737054-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)