Merck
731544
Sigma-Aldrich
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,700
¥28,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14NO3 · xC2H2O4
CAS番号:
分子量:
172.20 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
PRODUCT IS NOT AVAILABLE IN EUROPE.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
731544-VAR:
731544-100MG:
731544-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mayinuer Maitituoheti et al.
Cell reports, 33(3), 108293-108293 (2020-10-22)
Histone methyltransferase KMT2D harbors frequent loss-of-function somatic point mutations in several tumor types, including melanoma. Here, we identify KMT2D as a potent tumor suppressor in melanoma through an in vivo epigenome-focused pooled RNAi screen and confirm the finding by using a