Merck
CDS013619
Sigma-Aldrich
2-amino-6-chloropyrazine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Nc1cncc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI Key
JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013619-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan Zitko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-21)
Three series of N-(pyrazin-2-yl)benzamides were designed as retro-amide analogues of previously published N-phenylpyrazine-2-carboxamides with in vitro antimycobacterial activity. The synthesized retro-amides were evaluated for in vitro growth inhibiting activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv (Mtb), three non-tuberculous mycobacterial strains (M. avium
質問
  1. How 2-amino-6-chloropyrazine is prepared?
    1 回答
    1. This product is an AldrichCPR product and part of the rare chemical library. No analytical testing is performed on this product and the structure is not determined. Please read the description section of this product page carefully