Merck
CDS013586
Sigma-Aldrich
3-(aminomethyl)piperidine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NCC1CCCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI Key
IPOVLZSJBYKHHU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013586-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lingping Kong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(28), 16121-16126 (2020-07-01)
The application of pressure can achieve novel structures and exotic phenomena in condensed matters. However, such pressure-induced transformations are generally reversible and useless for engineering materials for ambient-environment applications. Here, we report comprehensive high-pressure investigations on a series of Dion-Jacobson
Lingling Mao et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(10), 3775-3783 (2018-02-22)
The three-dimensional hybrid organic-inorganic perovskites have shown huge potential for use in solar cells and other optoelectronic devices. Although these materials are under intense investigation, derivative materials with lower dimensionality are emerging, offering higher tunability of physical properties and new