Merck
CDS010605
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(1-phenylethyl)amine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥76,300
¥76,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥76,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N
分子量:
135.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥76,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CNC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
InChI Key
RCSSHZGQHHEHPZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS010605-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)