アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
191-194 °C (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
InChI Key
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
126993-500ML:
126993-25ML:
126993-5ML:
126993-100ML:
126993-VAR:
126993-BULK:
試験成績書(COA)