Merck
CDS009161
Sigma-Aldrich
cis-L-3-Hydroxyproline
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,200
¥34,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO3
分子量:
131.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
¥34,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O[C@@H]1CCN[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI Key
BJBUEDPLEOHJGE-DMTCNVIQSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS009161-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hajime Hayakawa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(40), 10034-10039 (2018-09-19)
The modified mevalonate pathway is believed to be the upstream biosynthetic route for isoprenoids in general archaea. The partially identified pathway has been proposed to explain a mystery surrounding the lack of phosphomevalonate kinase and diphosphomevalonate decarboxylase by the discovery