Merck
H5534
Sigma-Aldrich
trans-4-ヒドロキシ-L-プロリン
≥98.5%, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
4-ヒドロキシプロリン, ヒドロキシプロリン, (2S,4R)-4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸, Hyp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO3
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
81441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
trans-4-ヒドロキシ-L-プロリン, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
colorless
mp
273 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI Key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • システインラジカルとグルタミン酸が共働し、グリシルラジカル酵素 HplG における C-H 結合活性化と C-N 結合切断を可能にする:この研究は、C-H 結合活性化と C-N 結合切断を伴う酵素反応の研究における trans-4-ヒドロキシ-L-プロリンの応用を示しており、新たな生化学的プロセスの開発に不可欠な酵素制御と特異性のメカニズムに関する洞察を提供しています(Deng and Liao, 2024)。
  • UPLC-MS アプローチによる緑茶および黄茶の加工における風味品質形成に関する研究:trans-4-ヒドロキシ-L-プロリンを利用したこの研究は、茶の加工における風味の生化学に関する理解を深め、食品化学分野に重要な洞察をもたらし、今後の製品開発戦略に影響を与えます(Sun et al., 2024)。
その他情報
コラ-ゲンおよびエラスチンなどの動物性構造タンパク質の天然成分です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5534-25KG:
H5534-100G:
2540093:
H5534-VAR:
H5534-25G:
H5534-BULK:
H5534-10MG:
H5534-1KG:
H5534-1G:
H5534-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Proline and hydroxyproline metabolism: implications for animal and human nutrition
Guoyao Wu
Amino Acids, 40{4}, 1053-1063 (2011)
Lodish H
Molecular Cell Biology (2000)
Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Biochemistry and Variability
Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Markus J Markus J Seibel
The Clinical Biochemist. Reviews / Australian Association of Clinical Biochemists, 26(4), 97-122 (2005)
Overexpression of Latent TGF? Binding Protein 4 in Muscle Ameliorates Muscular Dystrophy through Myostatin and TGF?
Kay-Marie Lamar
PLoS Genetics, 1-23 (2016)
Effect of Function-Enhanced Mesenchymal Stem Cells Infected With Decorin-Expressing Adenovirus on Hepatic Fibrosis
Jang Yoon O
Stem Cells Translational Medicine, 5, 1247-1256 (2016)