スキップする
H5877
cis-4-ヒドロキシ-D-プロリン
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
(2R,4R)-(+)-4-ヒドロキシ-2-ピロリジンカルボン酸, D-allo-ヒドロキシプロリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥124,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO3
CAS番号:
分子量:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-963-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81439
¥124,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
cis-4-ヒドロキシ-D-プロリン,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Biochem/physiol Actions
Cis-4-Hydroxy-D-proline may be used as a starting material for the 13-step synthesis of new conformationally restricted PNA adenine monomer and the synthesis of N-Benzyl pyrrolidinyl sordaricin derivatives. Cis-4-Hydroxy-D-proline is a substrate that may be used to study the specificity and kinetics of D-alanine dehydrogenase. Cis-4-Hydroxy-D-proline may be used to analyze the substrate specificity of amino acid transporter PAT1.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H1637H7750A8054
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
white to faint yellow
color
-
color
white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
257 °C (dec.) (lit.)
mp
273 °C (dec.) (lit.)
mp
245-246 °C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
H5877-VAR: + H5877-1G: + H5877-10G: + H5877-10MG: + H5877-500MG: + H5877-BULK: + H5877-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)