Merck
CDS005847
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO4S
分子量:
234.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katryn L Williams et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(22), 5462-5472 (2018-05-15)
Benzobicyclon [3-(2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl)-2-phenylthiobicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one] is a pro-herbicide used against resistant weeds in California rice fields. Persistence of its active product, benzobicyclon hydrolysate, is of concern. As an acidic herbicide, the neutral species photolyzed faster than the more predominant anionic species ( t1/2
Sana Romdhane et al.
Environmental science and pollution research international, 25(30), 29848-29859 (2017-07-19)
Bioherbicides appear as an ecofriendly alternative to synthetic herbicides, generally used for weed management, because they are supposed to have low side on human health and ecosystems. In this context, our work aims to study abiotic (i.e., photolysis) and biotic
Sana Romdhane et al.
Environmental science and pollution research international, 23(5), 4138-4148 (2015-04-24)
In this study, a bacterial strain able to use sulcotrione, a β-triketone herbicide, as sole source of carbon and energy was isolated from soil samples previously treated with this herbicide. Phylogenetic study based on16S rRNA gene sequence showed that the