Merck
CBR00765
Sigma-Aldrich
1-(2-Furyl)-1-phenylmethanamine hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,200
¥25,200
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12ClNO
分子量:
209.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥25,200
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CO2.[H]Cl
InChI
1S/C11H11NO.ClH/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-8,11H,12H2;1H
InChI Key
KAVRGSABTKZCGN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)