Merck
595535
Sigma-Aldrich
2-Thiophenepropionic acid
98%
別名:
3-(2-Thienyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,700
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2S
CAS番号:
分子量:
156.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
InChI Key
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
595535-BULK:
595535-1G:
595535-5G:
595535-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)