Merck
CAD6030
1-way stopcock
male Luer lock to 8 mm hose end
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,830
¥20,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,830
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
¥20,830
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 6030
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Stopcocks are precision-machined, individually lapped, and carefully mated to maintain pressure characteristics. These stopcocks are easily integrated with other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles, and glass syringes.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)