Merck
C98500
Sigma-Aldrich
シクロヘプタンカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H13CO2H
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4704 (lit.)
bp
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C98500-5G:
C98500-VAR:
C98500-25G:
C98500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)