Merck
C69101
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
89.52
Beilstein:
1098454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
mp
−52-−50 °C (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChI Key
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C69101-BULK:
C69101-500G:4548173192154
C69101-5G:4548173192161
C69101-VAR:
C69101-100G:4548173192147
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test