Merck
C58703
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-ニトロベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,800
¥23,800
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,800
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CHO
CAS番号:
分子量:
185.56
Beilstein:
778323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,800
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
61-63 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C58703-25G:
C58703-VAR:
C58703-5G:
C58703-100G:
C58703-1KG:
C58703-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alagarraj Arunadevi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 38(9), 656-679 (2019-04-17)
In this work, we have synthesized a few novel mononuclear complexes of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) using a pyrazolone-derived Schiff base ligand. They were characterized by spectroscopic and analytical methods. The elemental analyses, UV-Vis, magnetic moment values and molar