Merck
C51008
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-メチルアニリン
98%
別名:
2-アミノ-3-クロロトルエン, 6-クロロ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.576 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C51008-BULK:
C51008-VAR:
C51008-10G:
C51008-100G:
C51008-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)