主要文書
8.02641
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
別名:
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-452-6
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.45 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
>540 °C
有効性
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
22 °C
転移温度
flash point 160 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1cc(c(cc1)C)N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup