Merck
C41207
Sigma-Aldrich
2-クロロエチルエチルエーテル
99%
別名:
2-エトキシエチル クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2OCH2CH3
CAS番号:
分子量:
108.57
Beilstein:
1731361
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C41207-25G:
C41207-VAR:
C41207-BULK:
C41207-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)