Merck
C40405
Sigma-Aldrich
(2-クロロエチル)ベンゼン
99%
別名:
2-フェニルエチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥11,200
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
140.61
Beilstein:
385969
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C40405-5G:
C40405-BULK:
C40405-100G:
C40405-500G:
C40405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)