Merck
414255
Sigma-Aldrich
1-クロロブタン
anhydrous, 99.5%
別名:
ブチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Cl
CAS番号:
分子量:
92.57
Beilstein:
1730909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
アッセイ
99.5%
形状
liquid
自己発火温度
860 °F
expl. lim.
10.1 %
不純物
<0.002% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-クロロブタンはクロロブタンの異性体です。1-クロロブタンは、ナノ結晶性MgO(酸化マグネシウム)との反応で化学量論的触媒的脱塩酸を受けて、ブテンの異性体を生成します。酢酸ペンチルと1-クロロブタンとの二成分混合物、および1-クロロブタンとアセトニトリルとの二成分混合物の粘度についての研究が行われている。この研究はポリマー系における共溶解力についてより理解するのに役立ちます。
アプリケーション
1-クロロブタンは1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム硫酸水素塩の合成([BMIM][HSO4])で使用することができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414255-VAR:
414255-100ML:
414255-6X1L:
414255-1L:
414255-BULK:
414255-2L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous Prediction of Densities and Vapor-Liquid Equilibria of Mixtures Containing an Isomeric Chlorobutane and Methyl tert-Butyl Ether Using the VTPR Model.
Montano D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(24), 14193-14202 (2011)
Viscosities and excess volumes of binary mixtures formed by the liquids acetonitrile, pentyl acetate, 1-chlorobutane, and carbon tetrachloride at 25?C.
Prolongo MG, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 88(10), 2163-2167 (1984)
Extraction and oxidative desulfurization of diesel fuel catalyzed by a Br?nsted acidic ionic liquid at room temperature.
Gao H, et al.
Green Chemistry, 12(7), 1220-1224 (2010)
Changes in texture and catalytic activity of nanocrystalline MgO during its transformation to MgCl2 in the reaction with 1-chlorobutane.
Fenelonov VB, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(18), 3937-3941 (2001)
M E Alburges et al.
Journal of analytical toxicology, 19(6), 381-386 (1995-10-01)
Ibogaine, an indolamine derivative, is currently being investigated as a potential agent in the treatment of stimulant and opiate addiction. We developed a rapid, sensitive, and specific method for the analysis of ibogaine and its putative active metabolite, 12-hydroxy-ibogamine (12-OH-ibogamine).