Merck
C19058
Sigma-Aldrich
クロラール 水和物
別名:
トリクロロアセトアルデヒド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCH(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.40
Beilstein:
1698497
EC Number:
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
利用可能性
available only in EU
mp
57 °C (lit.)
SMILES記法
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI Key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C19058-1KG:
C19058-250G:
C19058-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)