Merck
BR781780
BRAND® microplate BRANDplates®, hydroGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥55,260
¥55,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥55,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥55,260
Check Cart for Availability
物質
colorless wells
polystyrene
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (U-bottom)
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 781780
サイズ
330 μL
96 wells
有効容積
330 μL
transparent
適合性
suitable for (bacteriological assays)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For the immobilization of hydrophilic molecules.Strongly hydrophilic, with high affinity to hydrophilic molecules, such as glycoproteins and peptides, antibodies with predominantly hydrophilic regions, and nucleic acids.An alternative to the immunoGrade surface when performing solid phase assays.Alternative for homogeneous assays with hydrophobic molecules, that remain in solution.PS, non-sterile.BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
特徴および利点
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Reliable quality from the cleanroom
  • Tested by independent laboratories
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)