Merck
BR781662
BRAND®マイクロプレートBRANDplate®、pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥27,630
¥27,630
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥27,630
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥27,630
Check Cart for Availability
物質
colorless wells
flat bottom
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
with lid
包装
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
メーカー/製品名
BRAND 781662
サイズ
350 μL
96 wells
有効容積
350 μL
transparent
適合性
suitable for (bacteriological assays)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • BRANDplates®, pureGradeS microplates are manufactured by high-quality crystal clear polystyrene.
  • Non-treated plates are sterilized by β-radiation for optimal results.
  • Ideal for use in bacteriological assays.
  • Alphanumeric codes facilitate accurate sample identification.
  • The microplates are free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic.
特徴および利点
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Reliable quality from the cleanroom
  • Tested by independent laboratories
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)