由来生物
plant (Phytolacca fructus / pokeweed)
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D 36 to 45 °, c = 1% (w/v) in water
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 14.0-16.0% (anhydrous)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1755-VAR:
M1755-25MG:
M1755-250MG:
M1755-50MG:
M1755-100MG:
M1755-BULK:
M1755-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック