HS120073
TrueNorth® Mini Cooler
for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with clear lid, temp. limit -20 °C, size 12 wells, blue polycarbonate
別名:
cooling tube rack, tube chiller
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥29,380
¥29,380
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥29,380
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.22
¥29,380
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
blue polycarbonate
特徴
for tubes 0.5 ‑ 2 mL
パラメーター
-20 °C temp. limit
L × W × H
145 × 105 × 100 mm
サイズ
12 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Protect temperature sensitive samples at the bench or in the freezer. Mini Coolers are ideal for keeping PCR reagents, enzymes, and other biochemical reagents cool while working at the bench. Filled with insulating gel, the mini coolers can also be used for ccontrolled sample freezing and for longer temperature retention samples.
特徴および利点
- polycarbonate construction with rubber non-slip feet
- gridded and keyed one-position lids for easy sample identification
- 0.5 mL tube adapters supplied as standard with the 0.5-2.0 mL tube size versions
- temperature retention graph supplied with each of the 7 styles
- versions available or 0.5 and 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes and cyrogenic vials and a 96-place version for 0.2 mL tubes and assay plates
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック