Merck
Z334405
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
blue
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥22,680
¥22,680
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥22,680
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥22,680
Check Cart for Availability
物質
blue
polypropylene
特徴
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
メーカー/製品名
BRAND 4341051
パラメーター
−20-+90 °C temperature
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
チューブ直径
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
その他情報
BR4341051 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3